(1R,2S)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR471352-1G OR471352-250MG
APOSOR471352-1GEA 368 EUR
APOSOR471352-1G APOSOR471352-250MG
(1R,2S)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
(1R,2S)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
Formel: C₇H₁₅N·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22201094
CAS-Nummer: 79389-41-6