6-Hydrazinopyridazine-3-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR471388-1G
OR471388-250MG
APOSOR471388-1GEA
804
EUR
APOSOR471388-1G
APOSOR471388-250MG
6-Hydrazinopyridazine-3-carboxamide
6-Hydrazinopyridazine-3-carboxamide
Formel:
C₅H₇N₅O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16698821 CAS-Nummer: 3614-47-9 |