2-(8H-Indeno[1,2-c]thiophen-8-yl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR471417-1G OR471417-5G OR471417-250MG
APOSOR471417-1GEA 397 EUR
APOSOR471417-1G APOSOR471417-5G APOSOR471417-250MG
2-(8H-Indeno[1,2-c]thiophen-8-yl)ethanol
2-(8H-Indeno[1,2-c]thiophen-8-yl)ethanol
Formel: C₁₃H₁₂OS
Molecular Weight: 216,299 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28977371
CAS-Nummer: 2006277-69-4