(S)-4-Isobutyloxazolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR471431-5G OR471431-1G
APOSOR471431-5GEA 916 EUR
APOSOR471431-5G APOSOR471431-1G
(S)-4-Isobutyloxazolidin-2-one
(S)-4-Isobutyloxazolidin-2-one
Formel: C₇H₁₃NO₂
Molecular Weight: 143,184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06656594
CAS-Nummer: 17016-85-2