1-[2-(1-Piperidyl)phenyl]ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR471439-1G OR471439-5G
APOSOR471439-1GEA 601 EUR
APOSOR471439-1G APOSOR471439-5G
1-[2-(1-Piperidyl)phenyl]ethanol
1-[2-(1-Piperidyl)phenyl]ethanol
Formel: C₁₃H₁₉NO
Molecular Weight: 205.296 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12187296
CAS-Nummer: 78648-37-0
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable