(R)-3-(4-Bromophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR471446-5G OR471446-1G
APOSOR471446-5GEA 1010 EUR
APOSOR471446-5G APOSOR471446-1G
(R)-3-(4-Bromophenyl)-2-hydroxypropionic acid
(R)-3-(4-Bromophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Formel: C₉H₉BrO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28977374
CAS-Nummer: 1141478-88-7