3-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR471447-5G
OR471447-1G
APOSOR471447-5GEA
1210
EUR
APOSOR471447-5G
APOSOR471447-1G
3-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
3-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Formel:
C₉H₉ClO₃ Molecular Weight: 200,619 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11935789 CAS-Nummer: 23434-95-9 |