Methyl cis-3-Aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR471452-1G OR471452-250MG
APOSOR471452-1GEA 0 EUR
APOSOR471452-1G APOSOR471452-250MG
Methyl cis-3-Aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride
Methyl cis-3-Aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride
Formel: C₇H₁₃NO₂·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27922569
CAS-Nummer: 222530-29-2