Methyl N-Cbz-3-piperidylacetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471455-1G OR471455-5G
APOSOR471455-1GEA 256 EUR
APOSOR471455-1G APOSOR471455-5G
Methyl N-Cbz-3-piperidylacetate
Methyl N-Cbz-3-piperidylacetate
Formel: C₁₆H₂₁NO₄
Molecular Weight: 291,342 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179007
CAS-Nummer: 86827-08-9