2-(Hydroxymethyl)-5-methoxypyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471459-1G OR471459-250MG OR471459-5G
APOSOR471459-1GEA 593 EUR
APOSOR471459-1G APOSOR471459-250MG APOSOR471459-5G
2-(Hydroxymethyl)-5-methoxypyrimidine
2-(Hydroxymethyl)-5-methoxypyrimidine
Formel: C₆H₈N₂O₂
Molecular Weight: 140,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28501385
CAS-Nummer: 1459748-95-8