4-Chloro-7-hydroxyquinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR471464-250MG OR471464-100MG
APOSOR471464-250MGEA 877 EUR
APOSOR471464-250MG APOSOR471464-100MG
4-Chloro-7-hydroxyquinazoline
4-Chloro-7-hydroxyquinazoline
Formel: C₈H₅ClN₂O
Molecular Weight: 180,591 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08276177
CAS-Nummer: 849345-42-2