4-(Allyloxy)-2-chloro-6-methylpyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-4-methyl-6-(2-propen-1-yloxy)pyrimidine
OR471466-1G
OR471466-5G
APOSOR471466-1GEA
299
EUR
APOSOR471466-1G
APOSOR471466-5G
4-(Allyloxy)-2-chloro-6-methylpyrimidine
4-(Allyloxy)-2-chloro-6-methylpyrimidine
Formel:
C₈H₉ClN₂O Molecular Weight: 184,623 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16767225 CAS-Nummer: 1250367-45-3 |