4-Bromo-2-(1-hydroxyethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471467-1G
OR471467-250MG
APOSOR471467-1GEA
804
EUR
APOSOR471467-1G
APOSOR471467-250MG
4-Bromo-2-(1-hydroxyethyl)pyridine
4-Bromo-2-(1-hydroxyethyl)pyridine
Formel:
C₇H₈BrNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28131961 CAS-Nummer: 1471260-48-6 |