2-Chloro-7-hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR471468-1G OR471468-250MG
APOSOR471468-1GEA 713 EUR
APOSOR471468-1G APOSOR471468-250MG
2-Chloro-7-hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
2-Chloro-7-hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₆ClNO₂
Molecular Weight: 207.613 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03160579
CAS-Nummer: 519018-42-9