6-Chloro-2,3-bis(hydroxymethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR471469-1G OR471469-250MG
APOSOR471469-1GEA 713 EUR
APOSOR471469-1G APOSOR471469-250MG
6-Chloro-2,3-bis(hydroxymethyl)pyridine
6-Chloro-2,3-bis(hydroxymethyl)pyridine
Formel: C₇H₈ClNO₂
Molecular Weight: 173.597 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18643364
CAS-Nummer: 220001-93-4