2-Chloro-9-methyl-7H-purin-8(9H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR471476-1G OR471476-250MG
APOSOR471476-1GEA 804 EUR
APOSOR471476-1G APOSOR471476-250MG
2-Chloro-9-methyl-7H-purin-8(9H)-one
2-Chloro-9-methyl-7H-purin-8(9H)-one
Formel: C₆H₅ClN₄O
Molecular Weight: 184,583 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24567184
CAS-Nummer: 1273315-11-9