2-Chloro-6-methoxypurine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471479-1G OR471479-250MG
APOSOR471479-1GEA 157 EUR
APOSOR471479-1G APOSOR471479-250MG
2-Chloro-6-methoxypurine
2-Chloro-6-methoxypurine
Formel: C₆H₅ClN₄O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20692004
CAS-Nummer: 1198-46-5