Methyl cis-1-Boc-4-aminopiperidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471483-1G OR471483-250MG OR471483-5G
APOSOR471483-1GEA 713 EUR
APOSOR471483-1G APOSOR471483-250MG APOSOR471483-5G
Methyl cis-1-Boc-4-aminopiperidine-3-carboxylate
Methyl cis-1-Boc-4-aminopiperidine-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₂₂N₂O₄
Molecular Weight: 258,314 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21332897
CAS-Nummer: 1620128-54-2