Tetrakis(4-cyanophenyl)methane
Lieferant: Apollo Scientific
OR471492-1G
OR471492-250MG
APOSOR471492-1GEA
208
EUR
APOSOR471492-1G
APOSOR471492-250MG
Tetrakis(4-cyanophenyl)methane
Tetrakis(4-cyanophenyl)methane
Formel:
C₂₉H₁₆N₄ Molecular Weight: 420.464 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29049230 CAS-Nummer: 121706-21-6 |