4-Isopropylsalicylaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Hydroxy-4-isopropylbenzaldehyde
OR471497-1G OR471497-5G
APOSOR471497-1GEA 116 EUR
APOSOR471497-1G APOSOR471497-5G
4-Isopropylsalicylaldehyde
4-Isopropylsalicylaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,201 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16997144
CAS-Nummer: 536-32-3