5-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471528-5G
OR471528-1G
OR471528-250MG
APOSOR471528-5GEA
1540
EUR
APOSOR471528-5G
APOSOR471528-1G
APOSOR471528-250MG
5-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
5-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
Formel:
C₆H₇ClN₂O₂ Molecular Weight: 174,585 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD13619877 CAS-Nummer: 123551-49-5 |