O-(3-Buten-2-yl)hydroxylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
O-(But-3-en-2-yl)hydroxylamine hydrochloride
OR471531-1G
OR471531-250MG
APOSOR471531-1GEA
563
EUR
APOSOR471531-1G
APOSOR471531-250MG
O-(3-Buten-2-yl)hydroxylamine hydrochloride
O-(3-Buten-2-yl)hydroxylamine hydrochloride
Formel:
C₄H₉NO·ClH Molecular Weight: 123,581 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09838140 CAS-Nummer: 71350-16-8 |