N1-Boc-5-methoxy-1,2-benzenediamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR471532-1G OR471532-250MG
APOSOR471532-1GEA 284 EUR
APOSOR471532-1G APOSOR471532-250MG
N1-Boc-5-methoxy-1,2-benzenediamine
N1-Boc-5-methoxy-1,2-benzenediamine
Formel: C₁₂H₁₈N₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09701255
CAS-Nummer: 362670-09-5