5-Bromo-1-methylpyrazole-4-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
OR471533-1G OR471533-250MG OR471533-5G
APOSOR471533-1GEA 128 EUR
APOSOR471533-1G APOSOR471533-250MG APOSOR471533-5G
5-Bromo-1-methylpyrazole-4-carbonitrile
5-Bromo-1-methylpyrazole-4-carbonitrile
Formel: C₅H₄BrN₃
Molecular Weight: 186.009 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17168487
CAS-Nummer: 1269293-80-2