2-[2-(Benzyloxy)ethyl]oxirane
Lieferant: Apollo Scientific
OR471534-1G
OR471534-5G
APOSOR471534-1GEA
244
EUR
APOSOR471534-1G
APOSOR471534-5G
2-[2-(Benzyloxy)ethyl]oxirane
2-[2-(Benzyloxy)ethyl]oxirane
Formel:
C₁₁H₁₄O₂ Molecular Weight: 178,228 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27934088 CAS-Nummer: 94426-72-9 |