Methyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)pyrrolidine-3-carboxylate
OR471536-1G OR471536-250MG
APOSOR471536-1GEA 957 EUR
APOSOR471536-1G APOSOR471536-250MG
Methyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Methyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₄
Molecular Weight: 244.287 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26937551
CAS-Nummer: 1382035-21-3