3-(Cbz-aminomethyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
OR471537-25G OR471537-5G
APOSOR471537-25GEA 1010 EUR
APOSOR471537-25G APOSOR471537-5G
3-(Cbz-aminomethyl)phenol
3-(Cbz-aminomethyl)phenol
Formel: C₁₅H₁₅NO₃
Molecular Weight: 257.285 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14585006
CAS-Nummer: 75383-61-8
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable