2-Aminopyrazolo[1,5-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471538-1G OR471538-250MG OR471538-5G
APOSOR471538-1GEA 713 EUR
APOSOR471538-1G APOSOR471538-250MG APOSOR471538-5G
2-Aminopyrazolo[1,5-a]pyridine
2-Aminopyrazolo[1,5-a]pyridine
Formel: C₇H₇N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19208536
CAS-Nummer: 51119-05-2