4-[[(4-Phenyl-1-piperazinyl)imino]methyl]-1,3-benzenediol
Lieferant: Apollo Scientific
OR471542-1G OR471542-250MG OR471542-5G
APOSOR471542-1GEA 448 EUR
APOSOR471542-1G APOSOR471542-250MG APOSOR471542-5G
4-[[(4-Phenyl-1-piperazinyl)imino]methyl]-1,3-benzenediol
4-[[(4-Phenyl-1-piperazinyl)imino]methyl]-1,3-benzenediol
Formel: C₁₇H₁₉N₃O₂
Molecular Weight: 297,352 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01914767
CAS-Nummer: 306953-58-2