5-Bromo-6-methylpyridine-2-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Bromo-2-methyl-pyridine-6-carbaldehyde, 5-Bromo-6-methylpicolinaldehyde
OR471543-1G OR471543-250MG OR471543-5G
APOSOR471543-1GEA 191 EUR
APOSOR471543-1G APOSOR471543-250MG APOSOR471543-5G
5-Bromo-6-methylpyridine-2-carboxaldehyde
5-Bromo-6-methylpyridine-2-carboxaldehyde
Formel: C₇H₆BrNO
Molecular Weight: 200.033 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11227149
CAS-Nummer: 137778-18-8