Methyl 4-(Nicotinamidomethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471546-1G OR471546-5G
APOSOR471546-1GEA 367 EUR
APOSOR471546-1G APOSOR471546-5G
Methyl 4-(Nicotinamidomethyl)benzoate
Methyl 4-(Nicotinamidomethyl)benzoate
Formel: C₁₅H₁₄N₂O₃
Molecular Weight: 270.283 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03971539
CAS-Nummer: 554407-47-5