2,2-Dimethyl-N-(4-methyl-2-pyridyl)propionamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR471550-1G OR471550-250MG OR471550-5G
APOSOR471550-1GEA 397 EUR
APOSOR471550-1G APOSOR471550-250MG APOSOR471550-5G
2,2-Dimethyl-N-(4-methyl-2-pyridyl)propionamide
2,2-Dimethyl-N-(4-methyl-2-pyridyl)propionamide
Formel: C₁₁H₁₆N₂O
Molecular Weight: 192.258 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00996305
CAS-Nummer: 86847-77-0