6-Bromo-3-isopropyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR471553-1G OR471553-250MG OR471553-5G
APOSOR471553-1GEA 916 EUR
APOSOR471553-1G APOSOR471553-250MG APOSOR471553-5G
6-Bromo-3-isopropyl-1H-indazole
6-Bromo-3-isopropyl-1H-indazole
Formel: C₁₀H₁₁BrN₂
Molecular Weight: 239,112 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27987866
CAS-Nummer: 1391123-54-8