5-(Aminomethyl)-2-(1-pyrazolyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR471574-1G OR471574-250MG OR471574-5G
APOSOR471574-1GEA 396 EUR
APOSOR471574-1G APOSOR471574-250MG APOSOR471574-5G
5-(Aminomethyl)-2-(1-pyrazolyl)pyridine
5-(Aminomethyl)-2-(1-pyrazolyl)pyridine
Formel: C₉H₁₀N₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08691193
CAS-Nummer: 956191-88-1