4-(4-Pyridyl)-3-butyn-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(Pyridin-4-yl)but-3-yn-1-ol
OR471582-1G OR471582-5G
APOSOR471582-1GEA 224 EUR
APOSOR471582-1G APOSOR471582-5G
4-(4-Pyridyl)-3-butyn-1-ol
4-(4-Pyridyl)-3-butyn-1-ol
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,174 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18384538
CAS-Nummer: 192643-83-7