7-Bromo-5-methylindoline-2,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR471591-1G OR471591-5G
APOSOR471591-1GEA 164 EUR
APOSOR471591-1G APOSOR471591-5G
7-Bromo-5-methylindoline-2,3-dione
7-Bromo-5-methylindoline-2,3-dione
Formel: C₉H₆BrNO₂
Molecular Weight: 240,053 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00462954
CAS-Nummer: 108938-16-5