7-Chloro-4-methoxyindoline-2,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR471592-1G OR471592-250MG OR471592-5G
APOSOR471592-1GEA 337 EUR
APOSOR471592-1G APOSOR471592-250MG APOSOR471592-5G
7-Chloro-4-methoxyindoline-2,3-dione
7-Chloro-4-methoxyindoline-2,3-dione
Formel: C₉H₆ClNO₃
Molecular Weight: 211,602 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00835536
CAS-Nummer: 15345-55-8