3-Aminotetrahydrofuran-3-carbonitrile hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR471596-1G OR471596-5G
APOSOR471596-1GEA 163 EUR
APOSOR471596-1G APOSOR471596-5G
3-Aminotetrahydrofuran-3-carbonitrile hydrochloride 95%
3-Aminotetrahydrofuran-3-carbonitrile hydrochloride
Formel: C₅H₈N₂O·ClH
Molecular Weight: 148.591 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD20501945
CAS-Nummer: 1354963-38-4