3-Amino-3-(2-naphthyl)propionic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
DL-3-Amino-3-(2-naphthyl)propionic acid
OR471651-25G
APOSOR471651-25GEA
232
EUR
APOSOR471651-25G
3-Amino-3-(2-naphthyl)propionic acid 95%
3-Amino-3-(2-naphthyl)propionic acid
Formel:
C₁₃H₁₃NO₂ Molecular Weight: 215,248 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01871322 CAS-Nummer: 129042-57-5 |