2-Amino-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)methyl]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-((4-Ethylpiperazin-1-yl)methyl)pyridin-2-amine
OR471684-25G OR471684-5G
APOSOR471684-25GEA 244 EUR
APOSOR471684-25G APOSOR471684-5G
2-Amino-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)methyl]pyridine 95%
2-Amino-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)methyl]pyridine
Formel: C₁₂H₂₀N₄
Molecular Weight: 220.314 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14706690
CAS-Nummer: 1180132-17-5