Methyl 5-chloroindole-3-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 5-chloro-1H-indole-3-carboxylate
OR471689-1G
OR471689-250MG
OR471689-5G
APOSOR471689-1GEA
58
EUR
APOSOR471689-1G
APOSOR471689-250MG
APOSOR471689-5G
Methyl 5-chloroindole-3-carboxylate 97%
Methyl 5-chloroindole-3-carboxylate
Formel:
C₁₀H₈ClNO₂ Molecular Weight: 209,629 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06203871 CAS-Nummer: 172595-67-4 |