5-Methoxy-4-[(4-methoxybenzyl)oxy]-2-nitrobenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Methoxy-4-((4-methoxybenzyl)oxy)-2-nitrobenzoic acid
OR471691-10G OR471691-1G OR471691-5G
APOSOR471691-10GEA 112 EUR
APOSOR471691-10G APOSOR471691-1G APOSOR471691-5G
5-Methoxy-4-[(4-methoxybenzyl)oxy]-2-nitrobenzoic acid 97%
5-Methoxy-4-[(4-methoxybenzyl)oxy]-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₁₆H₁₅NO₇
Molecular Weight: 333,293 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28144964
CAS-Nummer: 1643979-88-7