1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471700-1G
OR471700-250MG
APOSOR471700-1GEA
359
EUR
APOSOR471700-1G
APOSOR471700-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid 95%
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Molecular Weight: 177,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027511 CAS-Nummer: 933752-32-0 |