4'-Amino-3'-iodoacetophenone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471702-1G
OR471702-5G
APOSOR471702-1GEA
368
EUR
APOSOR471702-1G
APOSOR471702-5G
4'-Amino-3'-iodoacetophenone 97%
4'-Amino-3'-iodoacetophenone
Formel:
C₈H₈INO Molecular Weight: 261.06 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22124432 CAS-Nummer: 97776-06-2 |