(S)-1,2-Dimethylpiperazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471705-1G
APOSOR471705-1GEA 77 EUR
APOSOR471705-1G
(S)-1,2-Dimethylpiperazine 95%
(S)-1,2-Dimethylpiperazine
Formel: C₆H₁₄N₂
Molecular Weight: 114,189 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11858472
CAS-Nummer: 485841-52-9