1-Phenyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Phenyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR471708-1G
APOSOR471708-1GEA
111
EUR
APOSOR471708-1G
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₅H₁₉BN₂O₂ Molecular Weight: 270,135 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135814 CAS-Nummer: 1238702-58-3 |