Ethyl 3-(2-methoxy-4-methylphenyl)-3-oxopropanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471709-1G OR471709-250MG
APOSOR471709-1GEA 710 EUR
APOSOR471709-1G APOSOR471709-250MG
Ethyl 3-(2-methoxy-4-methylphenyl)-3-oxopropanoate 95%
Ethyl 3-(2-methoxy-4-methylphenyl)-3-oxopropanoate
Formel: C₁₃H₁₆O₄
Molecular Weight: 236.264 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31695761
CAS-Nummer: 125041-96-5