Ethyl 2-(4-oxocyclohexyl)butanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471711-1G OR471711-250MG
APOSOR471711-1GEA 790 EUR
APOSOR471711-1G APOSOR471711-250MG
Ethyl 2-(4-oxocyclohexyl)butanoate 95%
Ethyl 2-(4-oxocyclohexyl)butanoate
Formel: C₁₂H₂₀O₃
Molecular Weight: 212.285 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31695762
CAS-Nummer: 1923824-52-5