Methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471719-1G OR471719-250MG
APOSOR471719-1GEA 1200 EUR
APOSOR471719-1G APOSOR471719-250MG
Methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate 95%
Methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₁ClO₃
Molecular Weight: 214,646 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31695764
CAS-Nummer: 1368228-61-8