3-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-2-azetidinone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471721-100MG
OR471721-1G
OR471721-250MG
APOSOR471721-100MGEA
700
EUR
APOSOR471721-100MG
APOSOR471721-1G
APOSOR471721-250MG
3-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-2-azetidinone 97%
3-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-2-azetidinone
Formel:
C₆H₁₀ClNO Molecular Weight: 147,603 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31615928 CAS-Nummer: 2168391-80-6 |